2,3-Dichloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 746 EUR
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 613-18-3