N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931113-25G OR931113-5G
APOSOR931113-25GEA 330 EUR
APOSOR931113-25G APOSOR931113-5G
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formule: C₆H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055800
CAS nummer: 101072-54-2