2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 811 EUR
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697062
CAS nummer: 148406-13-7