Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931214-1G OR931214-250MG
APOSOR931214-1GEA 802 EUR
APOSOR931214-1G APOSOR931214-250MG
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formule: C₆H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 5840-00-6