n-Propyl carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931217-100MG OR931217-1G OR931217-250MG OR931217-5G OR931217-25G
APOSOR931217-100MGEA 0 EUR
APOSOR931217-100MG APOSOR931217-1G APOSOR931217-250MG APOSOR931217-5G APOSOR931217-25G
n-Propyl carbamate 95%
n-Propyl carbamate
Formule: C₄H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047879
CAS nummer: 627-12-3