Phenylpropiolic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931330-100G OR931330-25G
APOSOR931330-100GEA 176 EUR
APOSOR931330-100G APOSOR931330-25G
Phenylpropiolic acid 95%
Phenylpropiolic acid
Formule: C₉H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004361
CAS nummer: 637-44-5