2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931334-1G OR931334-5G
APOSOR931334-1GEA 373 EUR
APOSOR931334-1G APOSOR931334-5G
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formule: C₁₃H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115126
CAS nummer: 86732-22-1