5-Chloro-1-methylisatin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 93.5 EUR
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02956479
CAS nummer: 60434-13-1