4-Chloor-3,5-dimethylfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 22 EUR
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chloor-3,5-dimethylfenol 98%
4-Chloor-3,5-dimethylfenol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Kookpunt: 246
Smeltpunt: 114…116 °C
Vlampunt: 132
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002324
CAS nummer: 88-04-0
Merck Index: 13,02194