Boc-Aib-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR931504-1G OR931504-25G OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA 22 EUR
APOSOR931504-1G APOSOR931504-25G APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Smeltpunt: 57…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788641
CAS nummer: 102520-97-8