Methyl angelate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931539-25G OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA 366 EUR
APOSOR931539-25G APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063645
CAS nummer: 5953-76-4