(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-25GEA 312 EUR
APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
Formule: C₅H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082582
CAS nummer: 5057-99-8