4-Bromo-N-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931639-25G OR931639-5G
APOSOR931639-25GEA 157 EUR
APOSOR931639-25G APOSOR931639-5G
4-Bromo-N-methylaniline 98%
4-Bromo-N-methylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03030391
CAS nummer: 6911-87-1