H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 441 EUR
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 259726-56-2