4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-3-phenylbutanoic acid
OR931735-10G OR931735-5G
APOSOR931735-10GEA 182 EUR
APOSOR931735-10G APOSOR931735-5G
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075860
CAS nummer: 1078-21-3