N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
OR931742-25G OR931742-5G
APOSOR931742-25GEA 614 EUR
APOSOR931742-25G APOSOR931742-5G
N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
N,N-Diethyl-o-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059227
CAS nummer: 606-46-2