Isobutyl angelate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931863-25G OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA 421 EUR
APOSOR931863-25G APOSOR931863-5G
Isobutyl angelate 95%
Isobutyl angelate
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063646
CAS nummer: 7779-81-9