Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931877-1G OR931877-250MG OR931877-500MG
APOSOR931877-1GEA 526 EUR
APOSOR931877-1G APOSOR931877-250MG APOSOR931877-500MG
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₆H₁₉ClN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264328
CAS nummer: 361576-61-6