2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR931889-100G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 199 EUR
APOSOR931889-100G APOSOR931889-25G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156912
CAS nummer: 13335-71-2