Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR931916-1G OR931916-5G OR931916-25G
APOSOR931916-1GEA 22 EUR
APOSOR931916-1G APOSOR931916-5G APOSOR931916-25G
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formule: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264276
CAS nummer: 578743-87-0