4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 101 EUR
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formule: C₇H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046809
CAS nummer: 7043-09-6