5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931968-1G OR931968-250MG OR931968-5G
APOSOR931968-1GEA 120 EUR
APOSOR931968-1G APOSOR931968-250MG APOSOR931968-5G
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115075
CAS nummer: 165744-15-0