3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 32.2 EUR
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012937
CAS nummer: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0