N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine hydrochloride
OR932076-1G OR932076-250MG
APOSOR932076-1GEA 577 EUR
APOSOR932076-1G APOSOR932076-250MG
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine
Formule: C₇H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08701362
CAS nummer: 893641-32-2