6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932092-1G OR932092-5G
APOSOR932092-1GEA 43.8 EUR
APOSOR932092-1G APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₇H₆N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570294
CAS nummer: 108831-66-9