(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932105-1G OR932105-250MG
APOSOR932105-1GEA 253 EUR
APOSOR932105-1G APOSOR932105-250MG
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261769
CAS nummer: 5703-26-4