(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932215-1G OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 151 EUR
APOSOR932215-1G APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formule: C₂H₆BrO₃P
MW: 188.94 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013957
CAS nummer: 999-82-6