3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932275-1G OR932275-5G
APOSOR932275-1GEA 0 EUR
APOSOR932275-1G APOSOR932275-5G
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
3-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800704
CAS nummer: 189161-09-9