2-Bromoterephthalic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9323-100G OR9323-25G OR9323-5G
APOSOR9323-100GEA 139 EUR
APOSOR9323-100G APOSOR9323-25G APOSOR9323-5G
2-Bromoterephthalic acid 98+%
2-Bromoterephthalic acid
Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245.03 g/mol
Smeltpunt: 295…297 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002403
CAS nummer: 586-35-6
EINECS: 209-572-8