Isopropyl salicylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
OR932317-100G OR932317-25G
APOSOR932317-100GEA 182 EUR
APOSOR932317-100G APOSOR932317-25G
Isopropyl salicylate 95%
Isopropyl salicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Kookpunt: 122
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035703
CAS nummer: 607-85-2