4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932328-25G OR932328-100G
APOSOR932328-25GEA 146 EUR
APOSOR932328-25G APOSOR932328-100G
4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015262
CAS nummer: 5877-42-9