Isoamyl angelate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 402 EUR
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213789
CAS nummer: 10482-55-0