(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-25GEA 337 EUR
APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155135
CAS nummer: 1515-81-7