trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932554-1G OR932554-5G
APOSOR932554-1GEA 0 EUR
APOSOR932554-1G APOSOR932554-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
trans-1,4-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063612
CAS nummer: 6995-79-5