Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 172 EUR
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114314
CAS nummer: 61940-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III