4-Ethylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Ethylphenyl)methanol
OR932622-25G OR932622-5G
APOSOR932622-25GEA 278 EUR
APOSOR932622-25G APOSOR932622-5G
4-Ethylbenzyl alcohol 98%
4-Ethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004666
CAS nummer: 768-59-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable