2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932680-1G OR932680-25G OR932680-5G
APOSOR932680-1GEA 146 EUR
APOSOR932680-1G APOSOR932680-25G APOSOR932680-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03423563
CAS nummer: 7538-42-3