4-Propoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932741-100G OR932741-25G
APOSOR932741-100GEA 429 EUR
APOSOR932741-100G APOSOR932741-25G
4-Propoxyphenol 95%
4-Propoxyphenol
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002335
CAS nummer: 18979-50-5