2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 99.3 EUR
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696891
CAS nummer: 933702-55-7