2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 139 EUR
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043135
CAS nummer: 16686-11-6