1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 80.4 EUR
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formule: C₉H₁₈N₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011682
CAS nummer: 54925-64-3