4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-4-(4-bromophenyl)-4-carboxypiperidine
OR932876-1G OR932876-250MG OR932876-500MG
APOSOR932876-1GEA 414 EUR
APOSOR932876-1G APOSOR932876-250MG APOSOR932876-500MG
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₂BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226814
CAS nummer: 1076197-05-1