Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
OR932877-1G OR932877-250MG OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA 158 EUR
APOSOR932877-1G APOSOR932877-250MG APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formule: C₃₀H₃₀N₁₀
Smeltpunt: 132…143 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09265124
CAS nummer: 510758-28-8