tert-Butyl glycolate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR932881-100G OR932881-25G OR932881-5G
APOSOR932881-100GEA 179 EUR
APOSOR932881-100G APOSOR932881-25G APOSOR932881-5G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03452739
CAS nummer: 50595-15-8