Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 81.8 EUR
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09746272
CAS nummer: 29274-23-5