Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933088-100G OR933088-25G
APOSOR933088-100GEA 72.1 EUR
APOSOR933088-100G APOSOR933088-25G
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Formule: C₈H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001331
CAS nummer: 933-52-8