4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933125-1G OR933125-25G OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA 132 EUR
APOSOR933125-1G APOSOR933125-25G APOSOR933125-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007114
CAS nummer: 7147-89-9