Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933169-1G OR933169-25G
APOSOR933169-1GEA 0 EUR
APOSOR933169-1G APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03250329
CAS nummer: 35856-62-3