2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933181-1G OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA 811 EUR
APOSOR933181-1G APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Formule: C₅H₈ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21604144
CAS nummer: 930299-88-0