[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Dimethylamino)phenylacetic acid
OR933243-1G OR933243-250MG OR933243-5G
APOSOR933243-1GEA 114 EUR
APOSOR933243-1G APOSOR933243-250MG APOSOR933243-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075591
CAS nummer: 17078-28-3